Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Objektträgerboxen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die dickwandigen Boxen sind robust und biegen, reißen und splittern nicht
- Die Boxen sind feuchtigkeitsbeständig und sind äußerst insektensicher
- Einfache Identifizierung von Objektträgern mit nummeriertem Index auf Sockel und Abdeckung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Slide Box |
| Objektträgerkapazität | 100 |
| Gerät fasst | 100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopobjektträger |
| Enthält | Nummerierter Index auf Sockel |