Learn More
Bel-Art™ Schiebehalterleiste
Artikelnummer. 10673141
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
10
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektträgerkapazität Packungsgröße
10673141 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10673141 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F445420000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45 €
    16.69 € / 1 Stück
    Sparen 4.76 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geneigte Nut fasst bis zu 10 Standardobjektträger
  • Die Schrägnut kann bis zu 10 Einzel- oder Doppelobjektträger fassen, die hochkant stehen
  • Die vordere Leiste dient zum Trocknen von Objektträgern
  • Hergestellt aus langlebigem Polystyrol
Spezifikation
Typ Objektträgerhalter
Objektträgerkapazität 10
Farbe Weiß
Gerät fasst 10
Abmessungen (L x B x H) 25 x 5 x 0,3 cm (9,84 x 1,96 x 1,181 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Höhe (angloamerikanisch) 1,181 in.
Höhe (metrisch) 0,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,84 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Material Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 1,96 in.
Breite (metrisch) 5 cm