Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ Magnetisches Abflusssieb
Artikelnummer. 11823210 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11823210
Marke: Bel-Art™ F377870000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das chemikalienbeständige Filtersieb verfügt in jeder Ecke über vier starke Magnete, um Spinbar Magnetrührstäbe anzuziehen und zu halten. Bel Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ Magnet-Spülsieb ist eine einfache Lösung, um zu verhindern, dass Ihre Spinbar™ Magnetrührstäbe den Abfluss hinuntergehen.
  • Lange Schlitze an den Seiten und im Rand ermöglichen ein einfaches und schnelles Ablassen von Flüssigkeiten
  • Ein breiter Rand ermöglicht die Verwendung des Siebs in einer Vielzahl von Spülbecken. Der flache Rand auf einer Seite ermöglicht die Platzierung in der Nähe der Spülenwand
  • Vier Beine auf der Unterseite verankern das Sieb fest im Spülbecken und verhindern, dass es durch Flüssigkeit verrutscht
  • Vier Beine auf der Unterseite verankern das Sieb fest im Spülbecken und verhindern, dass es durch Flüssigkeit verrutscht
Spezifikation
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 5 x 1.44 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hält den Rührstab davon ab, in den Abfluss zu fallen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührstäbchen
Enthält 4 starke Magnete in jeder Ecke, lange Seitenschlitze und weite Ränder
Durchmesser (metrisch) 127 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Material PTFE, Alnico Magnet
Menge 1
Form Disc
Typ Magnetic Stir Bar Arrester