Description
- Lange Schlitze an den Seiten und im Rand ermöglichen ein einfaches und schnelles Ablassen von Flüssigkeiten
- Ein breiter Rand ermöglicht die Verwendung des Siebs in einer Vielzahl von Spülbecken. Der flache Rand auf einer Seite ermöglicht die Platzierung in der Nähe der Spülenwand
- Vier Beine auf der Unterseite verankern das Sieb fest im Spülbecken und verhindern, dass es durch Flüssigkeit verrutscht
- Vier Beine auf der Unterseite verankern das Sieb fest im Spülbecken und verhindern, dass es durch Flüssigkeit verrutscht
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B x H) | 5 x 1.44 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hält den Rührstab davon ab, in den Abfluss zu fallen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührstäbchen |
| Enthält | 4 starke Magnete in jeder Ecke, lange Seitenschlitze und weite Ränder |
| Durchmesser (metrisch) | 127 mm |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Material | PTFE, Alnico Magnet |
| Menge | 1 |
| Form | Disc |
| Show More |