Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ Runde Magnetrührstäbe
Artikelnummer. p-3273315 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
76.2 mm
101.6 mm
152.4 mm
Durchmesser (metrisch):
12.7 mm
16 mm
19 mm
Länge (angloamerikanisch):
3 in.
4 in.
6 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.62 Zoll
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
11366944 76.2 mm 12.7 mm 3 in. 0,5 in. 1 Stück
10789572 101.6 mm 16 mm 4 in. 0.62 Zoll 1 Stück
11386944 152.4 mm 19 mm 6 in. 0,75 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11366944
Marke: Bel-Art™ F371110003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
  • Der kleine abnehmbare Mittelring in der Mitte erhöht die Vielseitigkeit
  • Der Mittelring minimiert die Kontaktfläche zwischen der Stange und dem Behälter, verringert die Reibungsowie die den Verschleiß von Kunststoffbehältern
  • Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklaviersicher
Zertifizierungen
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Länge (metrisch) 76.2 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 50
Form Zylinder
Typ Magnetic Stir Bar with Pivot Ring