Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™ Magnetrührstabsortiment
Artikelnummer. 11755064 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Form:
Achteck
Eiförmig
Packungsgröße:
13 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Form unitSize
11755064 Achteck 24 Stück
13203539 Eiförmig 13 Stück
2 options
Artikelnummer. 11755064
Marke: Bel-Art™ F371850000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
17 im Achteck angeordnete, verschiedene Stäbe, Standard und Mikro; Standardstäbe mit Mittelring; 12 verschiedene Stäbe in Achteckform, Standardstäbe mit Mittelringen 22 verschiedene rundförmige Stäbe mit abnehmbaren Mittelringen an Stäben, die länger als 1 Zoll sind. 18 verschiedene, metrische, mehrkantige Stäbe 24 verschiedene farbcodierte, achteckförmige Stäbe mit Mittelring Farbcodierte Mikrostäbe 12 verschiedene Stäbe Eierförmige Stäbe 13 verschiedene Stäbe Spinplus Zoll '+' geformte Stäbe 5 verschiedene Stäbe
Nützliche Sortimente an gängigen Größen und Formen
  • Die praktische Aufbewahrungsbox trennt nach Größe und Stil für eine einfache Organisation ohne Wühlen
  • Reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, FDA-Qualität; langlebig und inert
  • Erhältlich in Achteck-, Ei- und Spinplus™ Formen
  • Autoklavierbar
Zertifizierungen
ISO 9001:2008
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS
Farbe Rot, Gelb, Blau
Enthält Je zwei der folgenden Größen: 0.5 x 0.31 Zoll, 0.63 x 0.31 Zoll, 1 x 0.38 Zoll, 1.5 x 0.38 Zoll, 2 x 0.38 Zoll, und 2.5 x 0.38 Zoll
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 7.9 mm, 9.7 mm
Länge (metrisch) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 6
Form Achteck
Typ Magnetic Stir Bar with Pivot Ring