Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™ Magnetrührstabsortiment
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
17 im Achteck angeordnete, verschiedene Stäbe, Standard und Mikro; Standardstäbe mit Mittelring; 12 verschiedene Stäbe in Achteckform, Standardstäbe mit Mittelringen 22 verschiedene rundförmige Stäbe mit abnehmbaren Mittelringen an Stäben, die länger als 1 Zoll sind. 18 verschiedene, metrische, mehrkantige Stäbe 24 verschiedene farbcodierte, achteckförmige Stäbe mit Mittelring Farbcodierte Mikrostäbe 12 verschiedene Stäbe Eierförmige Stäbe 13 verschiedene Stäbe Spinplus Zoll '+' geformte Stäbe 5 verschiedene Stäbe
- Die praktische Aufbewahrungsbox trennt nach Größe und Stil für eine einfache Organisation ohne Wühlen
- Reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, FDA-Qualität; langlebig und inert
- Erhältlich in Achteck-, Ei- und Spinplus™ Formen
- Autoklavierbar
Zertifizierungen
ISO 9001:2008
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Farbe | Rot, Gelb, Blau |
| Enthält | Je zwei der folgenden Größen: 0.5 x 0.31 Zoll, 0.63 x 0.31 Zoll, 1 x 0.38 Zoll, 1.5 x 0.38 Zoll, 2 x 0.38 Zoll, und 2.5 x 0.38 Zoll |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 7.9 mm, 9.7 mm |
| Länge (metrisch) | 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 6 |
| Form | Achteck |
| Mehr anzeigen |