Learn More
Bel-Art™ SPINDRIVE SHAKING PLATFORM F37041
Verwandelt einen Standardmagnetrührer in eine orbitale Schüttelplattform, wodurch Kosten und Platz für zusätzliche Laborgeräte eingespart werden.
Marke:  Bel-Art™ F37041-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12338059
  • 458.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perfekt für Schalen, Kolben und Tabletts, ideal auch für die Western-Blot-Verarbeitung.
  • Schütteln und mischen; rotierender Orbitdurchmesser von 21.7 mm (7/8 Zoll)
  • Die Einstellung des Schüttlers wird durch Einstellen des Magnetrührers auf die gewünschte Drehzahl gesteuert
  • Plattform schützt den Antrieb vor verschütteten Flüssigkeiten
  • Rutschfeste Oberfläche verhindert das Verrutschen von Behältern
  • Der Sockel verfügt über integrierte Handgriffe zum Heben und Tragen
  • Geeignet für bis zu 6.8 kg (15 lb.)
  • Abmessungen: 8.9 x 8.9 x 2.1 Zoll
  • Gewicht: 2.2 lbs.
US-amerikanisches Patent 5,409,312.
Spezifikation
Spezifikation
Orbital-Plattformschüttler
2,1 in.
8,9 in.
8,9 in.
2,25 lb.
8,9 x 8,9 x 2,1 in. (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
5,3 cm
22,5 cm
22,5 cm
1 kg