Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinplus™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. p-2371300 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9.5 mm
Durchmesser (metrisch):
9.5 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.37 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12321753
Marke: Bel-Art™ F371440038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spinplus™ Magnetrührstäbe erhöhen die Geschwindigkeit und Effizienz von Mischvorgängen
  • Die “+”-Form erzeugt einen tiefen Vortex und sorgt für einen stabilen, leisen Betrieb
  • Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,19 in.
Höhe (metrisch) 4.7 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.37 Zoll
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 9.5 mm
Länge (metrisch) 9.5 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 50
Form Kreuz
Typ Magnetic Stir Bar