Beschreibung
Entfernen Sie hartnäckige, verkrustete oder kristallisierte Reagenzien aus dem tiefsten Inneren einer Flasche oder eines Gefäßes mit einem Halsdurchmesser von mind. 24 mm.
- Die Form erleichtert das Aufnehmen, Schaufeln, Graben und Messen aller pulverförmigen, geflockten, kristallinen oder granularen Medien
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reagenz-Digger |
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schaufeln, Graben und Messen aller pulverförmigen, geflockten, kristallinen oder granularen Medien aus Flaschenböden oder Gefäßen mit einem Mindesthalsdurchmesser von 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen mit 2.4 cm Durchmesser |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,9 cm |