Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in Secador™ 1.0 bis 4.0-Exsikkatoren für die Lagerung bei niedriger Luftfeuchtigkeit
- Durchsichtige Acrylkonstruktion für gute Lesbarkeit von Etiketten
- Fasst dreißig 23 mm-Standardflaschen auf einer kompakten Stellfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen (25 mm) |
| Material | Acryl |
| Positionen | 30 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Abmessungen (L x B x H) | 13 x 3.37 x 0.87 Zoll (33 x 11 x 2.2 cm) |
| Länge (metrisch) | 33 cm |
| Mehr anzeigen |