Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
- Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln steril verpackte Löffel oder 12 unsterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver |
| Enthält | Verarbeitungszertifikat für Sterilisation |
| Mehr anzeigen |