Beschreibung
- Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
- Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln und steril verpackte Löffel oder 12 nicht sterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 12/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 2,5 mL |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die schnelle Probenahme spezifischer trockener oder flüssiger Messgrößen, ebenfalls beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver |
| Material | Polystyrol |