Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel
Artikelnummer. 11382174 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
2,5 mL
5 ml
8 mL
20 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
10/Packung
100/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11382174
Marke: Bel-Art™ F367400023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geformtes und hochschlagfestes Polystyrol für eine lange Lebensdauer und Steifigkeit. SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel sind ideal für die Aufnahme kleiner Pulver- oder Flüssigkeitsproben mit spezifischem Volumen.
  • Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
  • Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln und steril verpackte Löffel oder 12 nicht sterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Menge 12/Packung
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die schnelle Probenahme spezifischer trockener oder flüssiger Messgrößen, ebenfalls beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver
Material Polystyrol