Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel
Artikelnummer. 12391359 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
12 Stück
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
2,5 mL
5 ml
8 mL
20 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
10/Packung
100/Packung
12/Packung
Artikelnummer. 12391359
Marke: Bel-Art™ F367400025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geformtes und hochschlagfestes Polystyrol für eine lange Lebensdauer und Steifigkeit. SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel sind ideal für die Aufnahme kleiner Pulver- oder Flüssigkeitsproben mit spezifischem Volumen.
  • Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
  • Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln und steril verpackte Löffel oder 12 nicht sterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Produkttyp Spoon