Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Rote sterile Probenlöffel
Artikelnummer. 15550132
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
Menge:
10 Packungen
100/Karton
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
15550132 125 mL 10 Packungen 10 Packungen
15570132 250 ml 10 Packungen 10 Packungen
15530132 60 mL 10 Packungen 10 Packungen
11781776 60 mL 100/Karton 100 Stück
11761776 250 ml 100/Karton 100 Stück
11771776 125 mL 100/Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15550132 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H369042010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perfekte Form und Größe für die Probenentnahme, insbesondere aus Weithalsbehältern.
  • Diese einteiligen Schaufeln sind für verschiedene Füllmengen ausgelegt und aus schlagfestem Polystyrol geformt.
  • Die 2-Unzen- und 4-Unzen-Probenlöffel haben einen langen Griff, der den Abstand zwischen Hand und Probe vergrößert.
  • Auf einer ebenen Fläche stehen sie aufrecht und können als Wiegeboote verwendet werden.
  • Die farbige Schaufel verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie versehentlich in einer Probe zurückbleibt; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden und einen kontrastierenden Hintergrund für helle Proben zu bieten.
  • Hergestellt aus Materialien in FDA-Qualität.
  • Einzeln versiegelt und sterilisiert in einem Polyethylenbeutel, bereit zur einmaligen Verwendung und Entsorgung.
  • Die Charge ist zur genauen Chargenverfolgung gestempelt; die Lieferung erfolgt mit einem Sterilisationszertifikat.
Spezifikation
Menge 10 Packungen
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Hellrot
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die speziell für die Probenahme aus Weithalsbehältern entwickelte Lösung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Probenreste in der Schaufel verbleiben oder die Schaufel versehentlich in einer Probe zurückbleibt
Länge (angloamerikanisch) 8.68 Zoll
Größe 9,4 x 5,1 x 3,3 in. (LxWxH) Bowl
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,1 cm
Enthält Sterilisationszertifikat
Länge (angloamerikanisch) Griff 5 Zoll
Länge (metrisch) Griff 12,7 cm
Material Polystyrol
Grifftyp Lang
Länge (metrisch) 22,1 cm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar