Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stir and Add™ Küvettenmixer
Artikelnummer. 12338875 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
11.4 cm
13 cm
Länge (angloamerikanisch):
4,5 in.
5.1 Zoll
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12338875
Marke: Bel-Art™ F377520000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Hilfsmittel aus transparentem Acryl mit geradem Griff wird verwendet, wenn Reaktionen direkt in Küvetten durchgeführt werden, um hinzugefügte Reagenzien zu mischen
  • Die Auf- und Abwärtsbewegung in der Zelle sorgt für ein vollständiges Mischen
  • Schaftdurchmesser 3.17 mm (0.125 Zoll)
  • Gerader Griff
Dient zum Hinzufügen von Enzymen und anderen Materialien zu Lösungen in Spektralphotometerzellen.
Spezifikation
Beschreibung Zelltyp: 10 mm Lichtweg; gerader Griff
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.125 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Werkzeug wird zum Hinzufügen von Enzymen und anderen Materialien zur Lösung in Spektralphotometerzellen verwendet. Es wird verwendet, wenn Reaktionen direkt in Küvetten durchgeführt werden, um zusätzliche Reagenzien zu mischen
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Durchmesser (metrisch) 3.17 mm
Länge (metrisch) 11.4 cm
Material Acryl
Menge 36/Karton
Form Cylinder
Typ Stirring Paddle