Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stir and Add™ Küvettenmixer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
11.4 cm
13 cm
Länge (angloamerikanisch):
4,5 in.
5.1 Zoll
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Die Auf- und Abwärtsbewegung in der Zelle sorgt für ein vollständiges Mischen
- Schaftdurchmesser 3.17 mm (0.125 Zoll)
- Gerader Griff
Dient zum Hinzufügen von Enzymen und anderen Materialien zu Lösungen in Spektralphotometerzellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zelltyp: 10 mm Lichtweg; gerader Griff |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.125 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dieses Werkzeug wird zum Hinzufügen von Enzymen und anderen Materialien zur Lösung in Spektralphotometerzellen verwendet. Es wird verwendet, wenn Reaktionen direkt in Küvetten durchgeführt werden, um zusätzliche Reagenzien zu mischen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3.17 mm |
| Länge (metrisch) | 11.4 cm |
| Material | Acryl |
| Menge | 36/Karton |
| Form | Cylinder |
| Typ | Stirring Paddle |