Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Eisschalen für Mikrozentrifugenröhrchen, Styrol
Artikelnummer. 12366503 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 1.5 ml-Röhrchen
Für 40-om-Ll-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12366503
Marke: Bel Art™ H189070000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für temperaturstabilisierte Verfahren oder der Lagerung auf dem Labortisch
  • Zweiteilige Konstruktion: Der obere Teil verfügt über Löcher zur Aufbewahrung von Röhrchen; der untere Teil des Tabletts fasst Wasser oder zerkleinertes Eis, um Proben zu kühlen
  • Leicht zu reinigendes, hellgraues, schlagfestes Styrol
Kurzes Gestell (Herst.- Nr. 18901 0000)
  • Fasst 105 400μl-Mikrozentrifugenröhrchen oder andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 8 mm Abmessungen 8.6 L x 4.7 B x 2.6 H Zoll (21.9 x 12.4 x 6.7 cm)
  • Stapelbar
Langes Gestell (Herst.- Nr. 18907 0000)
  • Fasst 120 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm
  • Abmessungen 16 L x 5.6 B x 2.2 H Zoll (40.6 x 14.3 x 5.7 cm)
Spezifikation
Produkttyp Eisgestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Array 20 x 6
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grau/Weiß
Aufnahmevermögen Microcentrifuge Tubes (0.5 mL)
Material Polystyrol
Positionen 120
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 1.5 ml-Röhrchen
Länge (metrisch) 406 mm
Breite (metrisch) 143 mm
Höhe (metrisch) 57 mm