Beschreibung
- Aus verzinktem Stahl
- Die gerändelte Einstellmutter befindet sich auf einer schwenkbaren Backe, die ein vollständiges Öffnen ohne Ausbau ermöglicht
- Vom Schlauch abnehmbar, ohne das Gerät zu trennen
- Glatte Lagerflächen beschädigen die Schläuche nicht; die Schläuche können nicht aus der Klemme rutschen
- Stark genug für die Verwendung mit schweren Wandvakuumleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchklemme |
| Material | Verzinkter Stahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexible Schläuche mit 10 mm (3/8 Zoll) Außendurchmesser |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 3/8 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Schlauch | 10 mm |
| Farbe | Silver |
| Jaw Type | Türanschlag |