Learn More
Bel Art™ Scienceware™ Switch-Grid™ Reagenzglasgestelle
Artikelnummer. 13462459
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Röhrchen (20 bis 25 mm)
Röhrchen (25 bis 30 mm)
Farbe:
Blau
Fuchsia
Gelb
Grün
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Farbe unitSize
13462459 Röhrchen (13 bis 16 mm) Blau 1 Stück
13472459 Röhrchen (20 bis 25 mm) Fuchsia 1 Stück
13452459 Röhrchen (16 bis 20 mm) Grün 1 Stück
13482459 Röhrchen (25 bis 30 mm) Gelb 1 Stück
13442459 Röhrchen (10 bis 13 mm) Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13462459 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F187450011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Gestell bietet 25 mögliche Röhrchengrößenkombinationen
Das innovative Gestell mit geteiltem Rahmen fasst bis zu zwei Röhrchen unterschiedlicher Größe im selben Gestell, sodass Benutzer schnell zwischen den Gittern wechseln können, um bei Bedarf andere Größen abzulegen.
  • Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 10 mm bis 30 mm passen in mit 5 Farben codierte Gittereinsätze
  • Das Gestell mit drei Ebenen lagert die Röhrchen sicher
  • Gummifüße verhindern, dass Gestelle auf dem Tisch rutschen; sorgen für sicheres Stapeln während der Lagerung
  • Chemikalienbeständige Rahmen- und Gitterteile des Gestells aus Polyoxymethylenkunststoff können mit einem milden Reinigungsmittel, Ethyl- oder Isopropylalkohol gereinigt werden; autoklaviert bei 121°C (250°F)
  • Kompakter und kostengünstiger als der Kauf mehrerer Gestelle
  • Gesamtabmessungen des Gestellrahmens: 31.8 L x 11.1 B x 6.7 H cm (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 Zoll)
Bestellinformation
Jedes Gestell enthält eine Reihe von Gittern in einer Größe; Gittersets in verschiedenen Größen können separat erworben werden (siehe Rack-Gitter, Kat. Nr. 11-123-992 bis -996).
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Kunststoff
Positionen 60
Form Rectangular, Rounded Corners
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 12.5 x 4.37 x 2.62 Zoll (31.8 x 11.1 x 6.7 cm)
Länge (metrisch) 31,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 4.37 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,62 in.
Produkttyp Gestell mit blauen Gittern
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 6,7 cm
Array 12 x 5
Breite (metrisch) 11,1 cm