Beschreibung
- Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
- Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
- Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
- Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Weiche Spitze |
| Produkttyp | Präzisionsschreibstift |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Enthält | Schnappverschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -50 bis +150 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -46°bis +65 °C |
| Menge | Jeweils |
| Mehr anzeigen |