Learn More
Bel-Art™ Drei-in-Eins-Reservoir
Artikelnummer. 12942580
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12942580 60 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12942580 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F378820000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80 €
    69.02 € / 10 Stück
    Sparen 22.78 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses zweiseitige Polypropylenreservoir ist für den Einsatz beim Befüllen von Blöcken mit mehreren Röhrchen oder Mikrotiterplatten optimiert und besteht aus drei Reservoirs in einem
  • Ein graduiertes einzelnes Reagenzien-Reservoir mit Graduierungen bei 10, 25, 40 und 50 ml
  • Auf der Rückseite befindet sich ein Reservoir mit 8 separaten 5 ml-Reagenzkanälen (max. Kapazität) und ein Reservoir mit 12 separaten 5 ml-Reagenzkanälen (max. Kapazität)
  • Jedes Fach des Mehrkanalreservoirs ist zur Identifizierung der Reagenzien nummeriert
  • Geeignet für alle Marken von Mehrkanalpipettierern
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 60 mL
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Typ Pipettierreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Verpackung Beutel
Menge 21
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanäle 8 und 12
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Bodenform V-Boden