Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Touch Free™ Automatische Abfalleimer
Artikelnummer. 12300629 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
14.4 x 10.5 x 22.5 in. (36.8 x 26.7 x 57.1 cm)
14.5 x 10.5 x 26.5 in. (36.8 x 27 x 67.3 cm)
37,2 x 26,5 x 65,4 cm (14-5/8  x 10-1/2 x 25-3/4 in.)
Kapazität (angloamerikanisch):
7.3 gal.
8,7 gal.
12 gal.
Farbe:
Grau
Rot
Silber
Material:
ABS
Edelstahl
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Kapazität (angloamerikanisch) Farbe Material unitSize
12300629 14.4 x 10.5 x 22.5 in. (36.8 x 26.7 x 57.1 cm) 7.3 gal. Rot ABS 1 Stück
11728414 37,2 x 26,5 x 65,4 cm (14-5/8  x 10-1/2 x 25-3/4 in.) 8,7 gal. Grau Kunststoff 1 Stück
11738414 14.5 x 10.5 x 26.5 in. (36.8 x 27 x 67.3 cm) 12 gal. Silber Edelstahl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12300629
Marke: Bel-Art™ F132020022
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Jeder Behälter wird mit einem auffälligem Etikett für biologische Gefahrenstoffe und drei weiteren Etiketten (Recyclingmaterialien, Restmüll und einem leeren Etikett für individuelle Anwendungen) geliefert.
Benötigt
Erfordert vier D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), die über ungefähr 4000 Öffnungen verfügen. Alle Abfallbehälter sollten mit Einwegabfallbeuteln oder Beuteln für biologische Gefahrenstoffe (separat erhältlich) ausgekleidet werden. Batterien und Beutel sind auf www.fishersci.com erhältlich.
Automatisches Öffnen und Schließen ohne Berührung, um den Benutzer vor dem Kontakt mit Abfallbehältern zu schützen
  • Wenn eine Hand oder ein festes Objekt über die Oberseite bewegt wird, erkennt der Abfallbehälter die Bewegung, öffnet den Deckel, um den Abfall aufzunehmen, und verschließt den Deckel dann wieder automatisch
  • Die Vertiefung trägt zur Geruchsminderung und Verringerung von Kontaminationen in der Luft bei
  • Die robuste, zuverlässige Konstruktion bietet Platz für Scienceware™ Beutel, Beutel für Gefahrenstoffe oder handelsübliche Abfallbeutel
  • Ein/Aus-Schalter deaktiviert die automatische Öffnungs-/Schließfunktion
2 Gallonen (Kat.-Nr. 11-394-451)
  • Ideal für Einsatz auf dem Arbeitstisch
  • Der abnehmbare, starre autoklavierbare Polypropylenbeutel kann nicht auslaufen oder rosten
  • Gehäuse und Deckel aus leicht zu reinigendem, geformtem ABS-Kunststoff
  • Weißer Eimer mit weißem Deckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 14 x 19 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
7.3 Gallonen (Kat.-Nr. 11-394-452)
  • Eimer aus Polypropylen mit ABS-Kunststoffdeckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 24 x 30 Zoll, 24 x 36 Zoll oder 25 x 35 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
  • Grauer Eimer mit grauem Deckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 24 x 30 Zoll, 24 x 36 Zoll oder 25 x 35 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
7.3 Gallonen (Kat.-Nr. 03-409-55)
  • Eimer aus Polypropylen mit ABS-Kunststoffdeckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 24 x 30 Zoll, 24 x 36 Zoll oder 25 x 35 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
  • Roter Eimer mit rotem Deckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 24 x 30 Zoll, 24 x 36 Zoll oder 25 x 35 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
12 Gallonen (Kat.-Nr. 11-394-453)
  • Die geringe Stellfläche ermöglicht den Einsatz in engen Räumen
  • Edelstahleimer mit schwarzem ABS-Kunststoffdeckel
  • Geeignet für Gefahrenstoff-Abfallbeutel mit 24 x 30 Zoll, 24 x 36 Zoll oder 25 x 35 Zoll oder geeigneten Standardabfallbeuteln
Vor der Verwendung sollten die Abfallbehälter mit einem der mitgelieferten Etiketten versehen werden, um die Art des im Behälter zu sammelnden Abfalls hervorzuheben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 27.6 l
Kapazität (angloamerikanisch) 7.3 gal.
Farbe Rot
Abmessungen (L x B x H) 14.4 x 10.5 x 22.5 in. (36.8 x 26.7 x 57.1 cm)
Höhe (metrisch) 57.1 cm
Länge (metrisch) 36.8 cm
Breite (metrisch) 26.7 cm
Autoklavierbar Autoclavable
Enthält Auffälliges Etikett für biologische Gefahrenstoffe und drei weitere Etiketten (Recyclingmaterialien, Restmüll und ein leeres Etikett für individuelle Anwendungen)
Breite (angloamerikanisch) 10,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 14,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 22,5 in.
Material ABS
Produkttyp Automatischer Abfallbehälter