Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Transpette™ Transferpipettierer mit acht Kanälen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten
- 8-Kanal mit 600μ l Kapazität pro Kanal
- Aus durchscheinendem Kunststoff
- Nach “heißer” radioaktiver Verwendung entsorgen, um eine Strahlenkontamination teurer Geräte zur Handhabung von Flüssigkeiten zu vermeiden
- Nicht autoklavierbar
- Mit sterilen und nicht sterilen Optionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten |
| Menge | 25/Pckg. |
| Verpackungsart | Großpackung |
| Farbe | Natural |
| Volumen (metrisch) | 600 μl |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Typ | Transferpipette |
| Einwegprodukt | Ja |