Learn More
Bel Art™ Mehrzwecktabletts ohne Wasserhähne
Artikelnummer. 15930851
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
18 x 22 x 4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15930851 18 x 22 x 4 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15930851 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F162720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 €
    101.80 € / 1 Stück
    Sparen 66.20 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuster, langlebiger und korrosionsbeständiger Kunststoff
  • Alle Tabletts haben dicke Wände und breite obere Ränder.
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte geformt
  • Hält Temperaturen bis zu 77 °C (171 °F) °stand
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 26055 cm3
Abmessungen (L x B x H) 18 x 22 x 4 Zoll
Farbe Naturfarben
Höhe (metrisch) 10.2 cm
Länge (metrisch) 45.7 cm
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Breite (metrisch) 55.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 22 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar