Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Maxi
Artikelnummer. 10132491 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Öffnung:
0.3 bis 1.09 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Öffnung unitSize
10132491 0.3 bis 1.09 cm 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 10132491
Marke: Bel-Art™ F182290000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der 12-stufige Klemmregler lässt sich von vollständiger Öffnung bis zum kompletten Verschluss einstellen. Bel Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Maxi verbiegen, rosten und korrodieren nicht.
Includes 12-position ratchet control from full open to complete closure. Bel Art™ SP Scienceware™ Tubing Clamps: Maxi will not distort, rust or corrode.
  • Schlauchklemmen aus Acetal-Kunststoff sind in drei Größen lieferbar und gewährleisten so einen optimalen Sitz
  • Autoklavierbar
Maxi-Klemme:
  • Mit 12 Klemmpositionen zur Durchflussregelung
  • Passend für Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 3/4 in. (19 mm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 6
Typ Schlauchklemme
Material Acetal-Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Tube
Länge (angloamerikanisch) Öffnung 0.12 bis 0.43 in.
Länge (metrisch) Öffnung 0.3 bis 1.09 cm
Größe (angloamerikanisch) Griff Außendurchmesser: bis 3/4 in.
Farbe Natural
Jaw Type Angled
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm