Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Varipet™ Pipettor
Artikelnummer. 10374415 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kompatible Spitzen:
Luer-Lock-Spitze
Artikelnummer. 10374415
Marke: Bel-Art™ F378951100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstfüllende Pipettierhilfe für Geschwindigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Komfort in einem zuverlässigen Spender mit positiver Verdrängung
  • Polypropylengriff für eine längere Verwendung ohne Ermüdung
  • Der PTFE-Kolben gewährleistet einen reibungslosen, konsistenten Betrieb bei sich wiederholenden Aufgaben
  • Das Dosiervolumen kann durch Drehen des Knopfes am Gerätesockel eingestellt werden
  • Die Genauigkeit beträgt ±0.5 %
Teflon™ Spitze
Mit chemischer Beständigkeit, da die Flüssigkeiten nur das Borosilikatglas und Teflon berühren
Luer-Lock
Lieferung mit verchromtem Luer-Lock-Anschluss aus Stahl, komplett mit abnehmbarer Kanüle für den allgemeinen Gebrauch
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
Kompatible Spitzen Luer-Lock-Spitze
Verstellbarer Spitzenabstand No
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Microplate
Grifftyp 2-Ring Handle
Material Polypropylene
Modell Vari-pet
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar No
Sterilität Non-sterile
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 10 ml
Enthält Griff aus Polypropylen, Kolben aus PTFE, Spritze aus Borosilikatglas, verchromter Luer-Lock-Anschluss aus Stahl
Schritten 0.2 ml