Learn More
Bel-Art™ Waschflaschenträger
Artikelnummer. 10411935
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (250 oder 500 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10411935 Flaschen (250 oder 500 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10411935 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F116400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.10 €
    54.54 € / 1 Stück
    Sparen 30.56 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transportiert bis zu 6 Waschflaschen. Bel-Art™ Der Waschflaschenträger bietet einen sicheren, bequemen und leichten Transport, ist dabei aber robust und gleichzeitig leicht.
  • Der sichere Griff bietet sowohl Komfort als auch Kontrolle.
  • Chemikalienbeständig, autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) oder 500 ml (16 oz.) Flaschen
Bestellinformation
Abmessungen mit Griff: 11,25L x 7,63B x 8,86 in. H (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Flaschen (250 oder 500 ml)
Material Polypropylen
Positionen 6
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 28.6 x 19.4 x 22.5 cm (11.25 x 7.62 x 8.87 in.)
Länge (metrisch) 28,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 11,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 7,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,87 in.
Produkttyp Flaschengestell
Innendurchmesser (metrisch) 74 mm
Einschübe 2 Stufen
Höhe (metrisch) 22,5 cm
Array 3 x 2
Breite (metrisch) 19,4 cm