Learn More
Bel-Art™ X3 Trennscheiben zwischen Klebeband-Rollen f. Writ e On Multi-Roll Tape Dispenser
Artikelnummer. 10013173 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Bänder mit 3 in. Kern
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 10013173
Marke: Bel-Art™ F134690003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Write-On™ Etikettenspender.
  • Verbessern Sie die Funktion der Etikettenspender
  • Beim Beladen mit mehr als vier Rollen Etikettenklebeband verwenden
Spezifikation
Produkttyp Trennscheibe
Farbe White
Länge (metrisch) 76.2 mm
Breite (metrisch) 76.2 mm
Höhe (metrisch) 76.2 mm
Aufnahmevermögen Bänder mit 3 in. Kern
Material Plastic
Mounting Pre-drilled Holes
No. of Compartments 1
Product Style Side Loading
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserung der Funktion der Etikettenspender
Zur Verwendung mit (Geräte) Für mehr als 4 Rollen Beschriftungsband
Menge 3/Pckg.