Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Artikelnummer. 15329008 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
152.4 mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
Gehäuse 406-PP-7-5
Gehäuse 435-PP-7-5
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. Länge (metrisch) Modell Feldstärke unitSize
15329008 178 mm Gehäuse 435-PP-7-5 600 MHz 5 Packungen
15308768 152.4 mm 405-PS-6-5 100 MHz 5 Packungen
15318768 178 mm 405-PS-7-5 100 MHz 5 Packungen
15328768 203,2 mm 405-PS-8-5 100 MHz 5 Packungen
15348768 228,6 mm 405-PS-9-5 100 MHz 5 Packungen
15358808 178 mm Gehäuse 406-PP-7-5 300 MHz 5 Packungen
15378808 203,2 mm 406-PP-8-5 300 MHz 5 Packungen
15388908 178 mm 427-PP-7-5 400 MHz 5 Packungen
15398908 203,2 mm 427-PP-8-5 400 MHz 5 Packungen
15308918 228,6 mm 427-PP-9-5 400 MHz 5 Packungen
10 options
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Artikelnummer. 15329008
Lieferant: Wilmad-LabGlass™ 666000475
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
Spezifikation
Camber (Metric) 6 µm
Concentricity (Metric) 13 µm
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 3,9835 ± 0,0065 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3,240 ± 0,013 mm
Feldstärke 600 MHz
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Wandstärke (metrisch) 0,38 mm
Modell Gehäuse 435-PP-7-5