Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
152.4 mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
Gehäuse 406-PP-7-5
Gehäuse 435-PP-7-5
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,9835 ± 0,0065 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,240 ± 0,013 mm |
| Feldstärke | 400 MHz |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 0,38 mm |
| Modell | 427-PP-7-5 |