Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,9835 ± 0,0065 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,240 ± 0,013 mm |
| Feldstärke | 400 MHz |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 0,38 mm |
| Modell | 427-PP-8-5 |