Learn More
Bemesetron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bemesetron
CAS 40796-97-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H17Cl2NO2
Menge 10 mg
Synonym MDL 72222
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (6.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 314.21
Formelmasse 314.21
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation