Learn More
Bemetizid (1,0 mg/ml in DMSO), TRC
Artikelnummer. 30010933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010933 1 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT99351X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bemetizide
CAS 1824-52-8
Summenformel C15 H16 Cl N3 O4 S2
Menge 1 x 1 mL
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
InChI-Formel InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
IUPAC-Name 6-Chloro-1,1-Dioxo-3-(1-Phenylethyl)-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 401.89
Formelmasse 401.0271
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bemetizide 1 mg/mL