Learn More
Bemetizide, TRC
Artikelnummer. 30004392
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004392 100 mg 100 Milligramm
30007976 500 mg 500 Milligramm
30009298 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB131510100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824-52-8
Summenformel C15 H16 Cl N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 401.89
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
IUPAC-Name 6-chloro-1,1-dioxo-3-(1-phenylethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bemetizide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
Formelmasse 401.0271
Reinheit (%) >95%