Learn More
Bempedoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485118 10 mg 10 Milligramm
16451357 50 mg -
16425846 100 mg 100 Milligramm
16407847 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12357
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bempedoic acid
Physikalische Form Solid
CAS 738606-46-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H36O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym ETC-1002 ESP-55016
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (290.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 344.49
Formelmasse 344.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research