Learn More
Benazeprilhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17904196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904196 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17904196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1229.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benazeprilhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Benazepril hydrochloride
CAS 86541-74-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benazepril hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H28 N2 O5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension
InChI-Formel InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
IUPAC-Name 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 460.95
Menge 250 mg
Formelmasse 460,1765 g/mol