Learn More
Benazepril Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30135043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135043 50 mg 50 Milligramm
30134946 500 mg 500 Milligramm
17903025 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11975050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86541-74-4
Synonym Benazepril Hydrochloride∣(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣[S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣Benazepril hydrochloride∣CGS 14824A∣CGS 14824A HCl∣Lotensin∣Lotension
Spezifikation
Format Neat
Molekulargewicht 460.95
Produkttyp API
Menge 50 mg
Versandbedingung Room Temperature