Learn More
Kern Sohn Tischwaage GAB
Artikelnummer. 17381653
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 kg
15, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6, 15 kg
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
17381653 12 kg 1 Stück
17391653 6, 15 kg 1 Stück
17301663 30 kg 1 Stück
17311663 6 kg 1 Stück
17321663 3 kg, 6 kg 1 Stück
17240087 15, 30 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17381653 Lieferant Kern Sohn Lieferanten-Nr. GAB 12K0.1N
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 kg
Lesbarkeit 0.1 g
Modell Compact