Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Artikelnummer. 16487645
Click to view available options
Menge:
10/Packung
25/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16487645
Marke: Cytiva 230010093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Warum Benchkote Sheet für laborspezifische ÄKTA Systeme?
  • Decken Sie die obere Pufferschale mit Benchkote Sheet ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen.
  • Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale Ihrer ÄKTA Systeme
  • Glattes, saugfähiges Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten.
  • Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • In drei praktischen Packungsgrößen erhältlich: 10, 25 und 50 Stück/Packung.
  • Praktisch und anwenderfreundlich.
  • Benchkote Sheets bestehen aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen schützt.
  • Das hochwertige, glatte und saugfähige Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten und die laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Saugfähiges Papier, laminiertes Polyethylen
Beschreibung Zur Verwendung mit ÄKTA go
Menge 50/Packung