Learn More
Cytiva Benchkote Oberflächenschutzmatte, 460 x 570 mm
Artikelnummer. 11979144
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
460 x 570 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11979144 460 x 570 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11979144 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2300599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    130.33 € / 50 Stück
    Sparen 10.67 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Saugfähiges Laborpapier schützt Oberflächen vor gefährlichen Flüssigkeiten. Nach der Verwendung wird der Arbeitsflächenschutz gemäß lokalen Vorschriften verbrannt oder entsorgt. Der Benchkote Oberflächenschutz minimiert beim Überlaufen Verschmutzung und V
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Basiswaage
Abmessungen (L x B) 460 x 570 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 50 Pads