Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Artikelnummer. 17964422
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17964422
Marke: Benchmark Scientific™ IPS7101150E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benchmark Industrial HCS High-capacity Stirrers provide reliable performance and safe operation for high throughput use. A durable, chemical resistant white ceramic top plate protects the internal mechanism from leaks and spills. A powerful motor drive system ensures efficient and thorough mixing.
  • Stir up to 50 or 150 L volumes
  • Chemical resistant, white ceramic top surface
  • Powerful motor ideal for large vessel applications
  • Digital control of both stirring speed and timer
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 to 1200 rpm
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Ceramic-coated Aluminum
Fassungsvermögen 150 l
Display Digital
Form Square
Spannung 230 V
Wirkleistung 80 W
Abmessungen (L x B x H) 62 x 50 x 16.5 cm
Steckertyp EU
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie
Modell HCS-150L