Learn More
Benchmark™ BenchMixer™ XL Mehrröhrchen-Vortexer
Artikelnummer. 15732228
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15732228
Marke: Benchmark™ BV1010E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BenchMixer™ XL Mehrröhrchen-Vortexer ermöglicht das Freihandmischen in Röhrchen, Kolben und anderen Probenbehältern. Ein digitaler Mikroprozessor ermöglicht eine genaue Kontrolle über den Betrieb.
  • Freihand-Vortexen mit hoher Kapazität
  • Variable Drehzahl
  • Pulsfunktion für Intervallvortexen
  • Geeignet für zahlreiche Probenvorbereitungsmethoden, einschließlich QuEChERS
  • Digitale Steuerung
Spezifikation
Orbit 3,6 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2500 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Röhrchengröße 12 mm
Steckertyp UK-Stecker
Material Aluminiumsockel, Schaumstoffplattform
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) Plattform 30 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 7 in.
Breite (metrisch) Plattform 17,9 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 49 lb.
Versandgewicht (metrisch) 22,3 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 29 lb.
Gewicht (metrisch) 13,2 kg
Modell BenchMixer XL
Enthält 50 x 12 mm Röhrchengestell
Anzahl Positionen 50
Betriebsmodi Zeitschaltuhr, kontinuierlich, Puls