Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 120L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Artikelnummer. 12029129
Click to view available options
Typ:
Multifunktions-Tischofen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12029129
Marke: Carbolite™ LHT4120230SN+TMPR38301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe vielseitiger Öfen mit höherer Temperatur, die den Abstand zwischen den Standardtemperaturen (maximale Temperaturen von250°C bis 300°C) und der optimalen Temperatur für die Verwendung eines Ofens (minimale Temperatur von 600°C) überbrücken.
Der Innenraum der Kammer besteht aus Edelstahl, während Dämmmaterialien mit geringer thermischer Masse für eine schnelle Erwärmung und einen geringen Energieverlust verwendet wurden.
Ein robuster Luftumwälzlüfter sorgt für optimale, einheitliche Temperatur in der gesamten Arbeitskammer.
• Präzise Temperatureinstellung per Drucktaste, mit PID-Regler mit einfacher Steigerung und Zeitschaltuhr (301) oder Option eines Schritt-Programmiergeräts 8 (3216P1) oder 20 (3508P1)
• Drei Kammergrößen zur Auswahl: 30l, 60l oder 120l
• Kabeldurchführung, Inertgas-Einlass, Sichtfenster, Lüftersteuerung mit variabler Drehzahl, Abluftventilator oder Heiz- und Aushärtungskonfiguration je nach Anwendung als Option erhältlich
Spezifikation
Typ Multifunktions-Tischofen