Beschreibung
- 5 year warranty
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 8,9 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Enthält | Integriertes Stativgewinde, externer Sensor mit Abdeckung, Tragetasche und eine 9 V-Batterie |
| Produkttyp | Stativ/Ständer für leichte Messgeräte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sound- und Lichtmesser |
| Menge | Je 1 |