Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Artikelnummer. 12421240
Change view
Click to view available options
Typ:
Fortgeschrittenes digitales pH-Messgeräte-Kit mit GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V
Normales digitales pH-Messgeräte-Kit, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
12421240 Fortgeschrittenes digitales pH-Messgeräte-Kit mit GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V 1 Stück
12401240 Normales digitales pH-Messgeräte-Kit, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12421240
Marke: Jenway™ 3545910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Compact unit that provides accurate and reliable readings.
  • Unterstützt Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-pH-Kalibrierung
  • Auflösung von bis zu drei Dezimalstellen für genaue Messwerte
Spezifikation
Beschreibung Advanced
Enthält GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C/± 1 °F
Genauigkeit (pH) ±0,003
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Bereich (mV) -1999,9 bis 19,999
Displaytyp LCD, 1/8 VGA Monochrom-Hintergrundbeleuchtung
Typ Fortgeschrittenes digitales pH-Messgeräte-Kit mit GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V