Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Beschreibung
- Unterstützt Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-pH-Kalibrierung
- Auflösung von bis zu drei Dezimalstellen für genaue Messwerte
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Advanced |
| Enthält | GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 °C/± 1 °F |
| Genauigkeit (pH) | ±0,003 |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Auflösung (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Bereich (mV) | -1999,9 bis 19,999 |
| Displaytyp | LCD, 1/8 VGA Monochrom-Hintergrundbeleuchtung |
| Typ | Fortgeschrittenes digitales pH-Messgeräte-Kit mit GLP, Glaselektrode, ATC, Puffer; 120 V |