Learn More
Hanna Instruments™ Tischmessgerät für pH/mV mit manueller Kalibrierung
Artikelnummer. 13516680
Change view
Click to view available options
Bereich (pH):
0.00 bis 14.00
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich (pH) unitSize
13516680 0.00 bis 14.00 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13516680
Marke: Hanna Instruments™ HI220902
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für einfache Handhabung. Hanna Instruments™ Tischmessgerät für pH/mV mit manueller Kalibrierung ist ein einfaches, kostengünstiges pH/mV Tischmessgerät mit einem großen, leicht ablesbaren LCD, das pH- oder mV-Messwerte anzeigt, die manuell kompensiert werden und mit der HI1332 B pH-Elektrode geliefert werden.
Die Bedienung wird vereinfacht durch Kalibrierung und Modusauswahl (pH, mV oder Temperatur). Die pH-Kalibrierung wird durch die einfach zu bedienenden Bedienknöpfe an der Vorderseite für die Offset- und Neigungseinstellung vereinfacht. Ein vorderer Knopf ist ebenfalls vorhanden, um die Temperaturkompensation des pH-Werts manuell einzustellen.
  • Einfach zu bedienen mit eingeschränkten Funktionen, die durch große Knöpfe und ein großes, klares Display gesteuert werden
  • Der universelle BNC-Anschluss ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von pH- oder ORP-Elektroden
  • Die manuelle Kalibrierung auf 1 oder 2 Punkte ermöglicht die Demonstration von Versatz und Neigung
  • Integrierte Lösungshalter sparen Platz auf dem Labortisch und verhindern mögliche Verschüttungen
  • Lieferung mit dem HI1332 B PEI Kunststoffgehäuse, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma und Gelfüllung
  • Die Temperaturkompensation ermöglicht Korrekturen von 0 bis zu 100° C
Spezifikation
Enthält Hi1332 B pH-Elektrode,12 VDC-Adapter und Bedienungsanleitung
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierung Manuell
Bereich (pH) 0.00 bis 14.00
Auflösung (pH) 0,01
Bereich (mV) ± 1999
Auflösung (mV) 1
Calibration Points 1 oder 2
Abmessungen (L x B x H) 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3 in.)
Gewicht (metrisch) 1.3 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2.9 lbs.
Gewährleistung 2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
Stromversorgung 12 V DC-Adapter
Sondentyp Hi1332 B PEI-Gehäuse, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma und Gelfüllung mit BNC-Anschluss und 1 m-Kabel
Bereich relative Luftfeuchtigkeit Max. 95 %
Temperaturkompensation Manuell 0 bis 100 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Länge (angloamerikanisch) 3.3 ft. Kabel
Länge (metrisch) 1 m Kabel