Learn More
Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen für Tischspektrometer
Product Code. 15826905
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
Modell:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Menge:
25
150
Unit Size:
150 Stück
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (angloamerikanisch) Modell Menge Unit Size
15826905 8 in. WG-BTNMR-8 150 150 Stück
15806905 8 in. WG-BTNMR-8-25 25 25 Stück
15896895 7 in. WG-BTNMR-7-25 25 25 Stück
15816905 7 in. WG-BTNMR-7 150 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15826905 Supplier Wilmad-LabGlass™ Supplier No. 666098150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 €
    236.75 € / 150 Stück
    Sparen 69.25 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 17-03-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Wilmad-LabGlass NMR-Tischröhrchen wurden getestet, um deren Leistung gewährleisten zu können und Vertrauen in den Kauf von Verbrauchsmaterialien für Geräte zu schaffen.
  • Röhrchen mit 5 mm Außendurchmesser in Längen von 17,8 cm oder 20,3 cm (7” oder 8”) in Größen von 25 oder 150 Stück erhältlich
  • Die Verpackung ermöglicht einen einfachen Zugang zu Röhrchen und eine einfache Lagerung
  • Preisgünstig für eine Laborumgebung mit hohem Durchsatz
  • Aus Borosilikatglas des Typs 1, Klasse B mit Einwegkappen
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) NMR-Tischspektrometer
Länge (metrisch) 20,3 cm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Röhrchen
Farbe Klar
Verschlusstyp Kappe
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) NMR-Experimente
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Wandstärke (metrisch) 0,43 mm
Menge 150
Modell WG-BTNMR-8